Merck
559105
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-nitrobenzoylacetat
97%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4COCH2CO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
nitro
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate may be used to synthesize ethyl 2-bromo-2′-nitrobenzoylacetate and 4-hydroxy-2(1H)-quinolone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
4-Hydroxy-2 (1H)-quinolone. Part 1: Synthesis and Reactions.
Abdou MM.
Arabian Journal of Chemistry (2014)
Thiazolo [3, 4-b] indazole, a ring-fused tetravalent sulfur thiazole system.
Potts KT and Marshall JL.
The Journal of Organic Chemistry, 41(1), 129-133 (1976)