Wichtige Dokumente
112038
Diethylbutylmalonat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
235-240 °C (lit.)
Dichte
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-7-8-9(10(12)14-5-2)11(13)15-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
RPNFNBGRHCUORR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)