Merck
540498
Sigma-Aldrich
2,5-Pyrazindicarbonsäuredihydrat
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4N2O4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
272-277 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cnc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4.2H2O/c9-5(10)3-1-7-4(2-8-3)6(11)12;;/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12);2*1H2
InChIKey
GVEVNOSZLMMBOR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)