Wichtige Dokumente
523763
2,6-Naphthalindicarbonsäure
99%
Synonym(e):
2,6-Naphthalic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)