47714
4-Formyl-1-methyl-pyridinium-benzolsulfonat
≥95.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0%
Form
solid
Verunreinigungen
≤2.0% water
mp (Schmelzpunkt)
~95 °C
SMILES String
[H]C(=O)c1cc[n+](C)cc1.[O-]S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C7H8NO.C6H6O3S/c1-8-4-2-7(6-9)3-5-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h2-6H,1H3;1-5H,(H,7,8,9)/q+1;/p-1
InChIKey
HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- tetrazolic analogs of chalcones
- (+)-ferruginol
- Ecteinascidin 743
- Galipea alkaloids
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable