Wichtige Dokumente
326259
1-Ethyl-4-(methoxycarbonyl)pyridiniumiodid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
[I-].CC[n+]1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C9H12NO2.HI/c1-3-10-6-4-8(5-7-10)9(11)12-2;/h4-7H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
NGEAJXXGUZQCPN-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)