468312
Poly(styrene-co-divinylbenzene) Polymeric Adsorbent
microspheres, 1400-2500 mesh
Synonym(e):
Styrol-Divinylbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(styrol-co-divinylbenzol), microspheres, 6.0-10.0 μm avg. part. size
Form
microspheres
Qualitätsniveau
Methode(n)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Oberflächenbereich
500 m2/g
Matrix
Poly(styrene-co-divinylbenzene)
Aktive Matrixgruppe
polymer
Durchschnittliche Teilgröße
6.0-10.0 μm
Porengröße
60 Å mean pore size
Trenntechnik
reversed phase
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C=Cc3cccc(C=C)c3.C=Cc4ccccc4C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- in separation media for TLC, paper and LPL chromatography
- as adsorbent
- as matting agent for coatings, anti-blocking and lubrication additive for films and filler for ceramics, cosmetics and dental materials
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?