13599
Sepabeads® SP850
bucket of 1000 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Verpackung
bucket of 1000 g
Methode(n)
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Oberflächenbereich
~1000 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
20-60 mesh
250-850 μm
Porengröße
~1.20 mL/g pore volume
38 Å mean pore size (sharp distribution)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?