13605
Diaion® HP-20
pkg of 100 g
Synonym(e):
divinylbenzene, ethylvinylbenzene, non-polar copolymer styrene-divynilbenzene adsorbent resin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100 g
Oberflächenbereich
~500 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
Partikelgröße
250-850 μm
Porengröße
~1.30 mL/g pore volume
260 Å mean pore size
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?