Wichtige Dokumente
399256
(Dimethylphenylsilyl)acetylen
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5Si(CH3)2C≡CH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
34 °C/0.07 mmHg (lit.)
Dichte
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
InChIKey
SSEAMHJAEFEPPK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(Dimethylphenylsilyl)acetylene is a silylated alkyne. It is reported to participate in the alkynylation of amines catalyzed by Ruthenium complex.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Ipaktschi J. and Saidi MR.
Science of Synthesis Knowledge Updates, 4 (2012)