Wichtige Dokumente
346977
(Triethylsilyl)acetylen
97%
Synonym(e):
Ethinyl-triethylsilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
Dichte
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](CC)(CC)C#C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1H,6-8H2,2-4H3
InChIKey
FWSPXZXVNVQHIF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2,8-dimethyl-5,11-bis(triethylsilylethynyl)ADT (ADT= anthradithiophene)
- 2,8-diethyl-5,11-bis(triethylsilylethynyl)ADT
- 2,8-dipropyl-5,11-bis(triethylsilylethynyl)ADT
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?