Wichtige Dokumente
384410
Chlortrimethylsilan -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Trimethyl-chlorsilan -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChIKey
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- To synthesize allenylsilane via carbolithiation of conjugated enynes with aryllithium.
- In the reductive coupling of aldehydes and ketones to produce corresponding 1,2 diols in the presence of zirconocene dichloride and magnesium.
- To prepare 4,4′-bis(trimethylsilyl)bicyclohexyl-2,2′-diene from 1,3-cyclohexadiene by reductive disilylation reaction.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?