Wichtige Dokumente
366935
(R)-(+)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]23/D +3.7°, c = 5 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
116 °C/0.9 mmHg (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m1/s1
InChIKey
YQMXOIAIYXXXEE-LLVKDONJSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?