Merck
366943
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]24/D −3.7°, c = 5 in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/0.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m0/s1
InChIKey
YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)