Wichtige Dokumente
678562
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholano]benzolmonooxid
kanata purity
Synonym(e):
(2S,5S)-1-{2-[(2S,5S)-2,5-Dimethylphospholan-1-yl]-phenyl}-2,5-dimethylphospholan-1-oxid, S,S-Me-BozPhos
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +170, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
105-115 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine oxide
phosphine
SMILES String
C[C@H]1CC[C@H](C)P1c2ccccc2P3(=O)[C@@H](C)CC[C@@H]3C
InChI
1S/C18H28OP2/c1-13-9-10-14(2)20(13)17-7-5-6-8-18(17)21(19)15(3)11-12-16(21)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m0/s1
InChIKey
ORZVYNTUPREFTI-VGWMRTNUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)