Wichtige Dokumente
188220
5-Phenyl-1-pentanol
98%
Synonym(e):
Benzenepentanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
155 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
InChIKey
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- methoxy and fluorine analogs of N-(piperidinyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-5-(4-pentylphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide (O-1302)
- 2-[5-(4-iodophenyl)-pentyl]oxirane-2-carboxylic acid ethyl ester
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?