Wichtige Dokumente
197688
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
142-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
COc1ccc(CCCO)cc1OC
InChI
1S/C11H16O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h5-6,8,12H,3-4,7H2,1-2H3
InChIKey
ZISWRXJZUKDIOO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)