Wichtige Dokumente
184756
4-Phenyl-1-butanol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.521 (lit.)
bp
140-142 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.984 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
InChIKey
LDZLXQFDGRCELX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?