Wichtige Dokumente
364975
(Triphenylphosphin)kupferhydridhexamer
90%
Synonym(e):
Hydrid-(triphenylphosphin)-kupfer(I)-hexamer, Kupfer(I)-hydrid-triphenylphosphin Hexamer, Stryker-Reagenz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].[CuH].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12.c%13ccc(cc%13)P(c%14ccccc%14)c%15ccccc%15.c%16ccc(cc%16)P(c%17ccccc%17)c%18ccccc%18
InChI
1S/6C18H15P.6Cu.6H/c6*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;;;;;;/h6*1-15H;;;;;;;;;;;;
InChIKey
PYHLOCIDGQNZFY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Conjugate reduction of ortho-substituted cinnamic esters to form copper enolates
- Chemoselective preparation of alcohols via hydrogenation of aldehydes
- 1,2-addition/transmetalation reactions
- Synthesis of monomer for preparation of phosphorus- and silicon-containing epoxy resins
- Hydrosilylation reactions
- Chiral hydrogenation reactions
- Hydrostannation of activated alkynes
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?