88717
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethyldicyclohexylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)-ethyl]-2-(diphenylphosphino)-ferrocen (nach CAS), (R)-(S)-Josiphos, Josiphos SL-J001-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
ethanol adduct
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-14,19-27H,2-3,6-9,15-18H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
InChIKey
HGTBZFMPHBAUCQ-KHZPMNTOSA-N
Anwendung
- Z-β-aryl-β-(enamido)phosphonates.
- o-alkoxy tetrasubstituted enamides to yield β-amino alcohol analogs with excellent enantiomeric excess.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solvias® Ligand Portfolio for Enantioselective Hydrogenation