Wichtige Dokumente
88719
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethyldi-tert.-butylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethyl-ethyl)-phosphino]-ethyl]-2-(diphenylphosphino)-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J002-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
crystals
Optische Reinheit
ee: ≥99%
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChIKey
STAGMXYQPGLLTD-GHVWMZMZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solvias® Ligand Portfolio for Enantioselective Hydrogenation