362700
B-Chlorcatecholboran
97%
Synonym(e):
2-Chlor-1,3,2-benzodioxaborol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-58 °C (lit.)
SMILES String
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChIKey
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- To prepare 2-arachidonoylglycerol by acetal cleavage of cis-arachidonoylbenzylidene glycerol.
- To prepare metal boryl complexes (Rh and Ir complexes) through oxidative addition.
- To remove the trityl group in one of the key steps for the synthesis of (−)-dictyostatin.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?