Merck
298433
Sigma-Aldrich
Dichlorboranmethylsulfid-Komplex
in excess methyl sulfide
Synonym(e):
Bordichlorid-methylsulfid-komplex
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2S·BHCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Dichte
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
C[S+](C)[BH-](Cl)Cl
InChI
1S/C2H7BCl2S/c1-6(2)3(4)5/h3H,1-2H3
InChIKey
UMDZKXAEAKAIPA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Hydroboration reactions
  • Pyrolysis reactions
  • Addition reactions
  • Preparation of unsymmetrical borafluorenes
  • Cyclization reactions
  • Dismutation followed by haloboration of azadiboriridine to give boron-nitrogen clusters
  • Markovnikov hydroboration
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)