Wichtige Dokumente
304166
2-Brom-1,3,2-benzodioxaborol
97%
Synonym(e):
B-Bromcatecholboran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
76 °C/9 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Brb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BBrO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChIKey
SAILTPCYIYNOEL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?