Merck
35603
Sigma-Aldrich
(+)-8,8-Dichlorcampherylsulfonyl-oxaziridin
≥97.0% (T)
Synonym(e):
(+)-3,3-Dichlor-2,N-epoxy-exo-10,2-bornansultam
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13Cl2NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.19
Beilstein:
3653352
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (T)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +89±3°, c = 0.5% in chloroform
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3(CS(=O)(=O)[N@@H]4O[C@@]34C1(Cl)Cl)C2(C)C
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1
InChIKey
HAMBQYFZDBYWHU-CNLAJYNUSA-N
Sonstige Hinweise
Chiral oxidizing agent
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
F.A. Davis et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3715-3715 (1990)
F.A. Davis et al.
Tetrahedron Letters, 32, 7671-7671 (1991)