Wichtige Dokumente
35605
(−)-8,8-Dichlorcampherylsulfonyl-oxaziridin
≥95.0% (T)
Synonym(e):
(−)-3,3-Dichlor-2,N-epoxy-exo-10,2-bornansultam
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (T)
Optische Aktivität
[α]20/D −91±3°, c = 0.5% in chloroform
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@]2([H])C(Cl)(Cl)[C@@](N3S(C4)(=O)=O)(O3)[C@@]14CC2
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m1/s1
InChIKey
HAMBQYFZDBYWHU-VYBWYVTGSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?