Wichtige Dokumente
346861
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanon
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
Beilstein:
3537455
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −144°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
InChIKey
AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone can be used as a starting material in the preparation of:
- Partially saturated heterocycles via a diastereoselective ring chain formation.
- A natural product named (+)-muscarine.
- 3′-Ethynylthymidine as a possible antiviral agent.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bohrisch, J. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 2749-2749 (1993)
Synthesis of (+)-muscarine from (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2 (5H)-furanone
Kang KH, et al.
Tetrahedron Letters, 41(42), 8137-8140 (2000)