Wichtige Dokumente
161683
4-Cyclopenten-1,3-dion
95%
Synonym(e):
1-Cyclopentene-3,5-dione, 2-Cyclopenten-1,4-dione, 2-Cyclopentene-1,4-dione, Cyclopent-4-en-1,3-dione, Cyclopentene-3,5-dione, Cyclopentenedione
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
bp
60 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2H,3H2
InChIKey
MCFZBCCYOPSZLG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?