Merck
319694
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-1-butanol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3S(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
thioether
SMILES String
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)