Wichtige Dokumente
108987
Methyl-3-mercaptopropionat
98%
Synonym(e):
Methyl-3-mercaptopropionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CCS
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)2-3-7/h7H,2-3H2,1H3
InChIKey
LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?