Wichtige Dokumente
301086
1-Iod-2,2-dimethylpropan
98%
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-1-iod-propan, Neopentyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
70-71 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CC(C)(C)CI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
InChIKey
CJTZXIJETZZARD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
301086-25G | 4061837083198 |
301086-5G | 4061837072468 |