Wichtige Dokumente
245798
2-Iod-2-methylpropan
contains copper as stabilizer, 95%
Synonym(e):
tert.-Butyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−38 °C (lit.)
Dichte
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CC(C)(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChIKey
ANGGPYSFTXVERY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
245798-25G | 4061825849676 |
245798-100G | 4061837083006 |