Wichtige Dokumente
244325
2-Iodbutan
≥98%, contains copper as stabilizer
Synonym(e):
sec.-Butyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−104 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCC(C)I
InChI
1S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
75.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
24 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
244325-500G | |
244325-100G | 4061825751795 |
244325-5G | 4061825751801 |