273015
3,5-Di-tert-butyltoluol
95%
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-32 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-8-12(14(2,3)4)10-13(9-11)15(5,6)7/h8-10H,1-7H3
InChIKey
WIXDSJRJFDWTNY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,5-Di-tert-butyltoluene was used in the synthesis of 3,5-di-tert-butyl(bromomethyl)benzene. It was also used in the synthesis of di-tert-butylbenzoic acid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
THE SYNTHESIS AND SUBSTITUTION REACTIONS OF 3, 5-DI-tert-BUTYLPHENOL.
Canadian Journal of Chemistry, 41(7), 1653-1656 (1963)
A new synthetic route to donor-acceptor porphyrins.
Tetrahedron, 58(12), 2405-2413 (2002)