276316
1-Brom-3,5-dimethylbenzol
97%
Synonym(e):
5-Brom-m-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
202-204 °C (lit.)
Dichte
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)cc(Br)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,1-2H3
InChIKey
LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter