Wichtige Dokumente
D39029
1,4-Dibrombenzol
98%
Synonym(e):
1,4-Dibromobenzene, 1-Bromo-4-bromobenzene, p-Bromophenyl bromide, p-Dibromobenzene, p-Phenylene dibromide, para-Dibromobenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
bp
219 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C (lit.)
Dichte
1.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChIKey
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D39029-100G | 4061835556519 |
D39029-2KG | 4061833553428 |
D39029-500G | 4061833553435 |
D39029-5G |