Merck
271446
Sigma-Aldrich
Tetraallylzinn
97%
Synonym(e):
Tetraallylzinn, Tetraallylstannan
About This Item
Lineare Formel:
(H2C=CHCH2)4Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.00
Beilstein:
3536269
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: tin
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
69-70 °C/1.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/4C3H5.Sn/c4*1-3-2;/h4*3H,1-2H2;
InChIKey
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A useful allyl transfer reagent
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
271446-5G4061838090164
271446-1G
271446-25G4061838138781