Merck
257044
Sigma-Aldrich
L-Selectride® -Lösung
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
Synonym(e):
L-Selectride® -Lösung, Lithiumtri-sec.-butylborhydrid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
Li[CH(CH3)CH2CH3]3BH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.10
Beilstein:
4007327
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M lithium tri-sec-butylborohydride in THF
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[H][B-](C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Li/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Reduktionsmittel
Reagenz für:
  • Enantioselektive Synthese von Aminosäuren durch die Reduktion von N-tert-Butanesulfinyl-Ketiminester
  • Diastereoselektive Reduktionsreaktionen
  • Hydridreduktion von Danishefsky-Pyranonen
  • Asymmetrische reduktive Aldolreaktion von Eononen mit a-Alkoxyaldehyden
  • Synthese von Alkanolen durch Carbonylierungsreaktionen
Verpackung
Packaged in Sure/Pac carbon steel cylinders with 1/4" NPTM chrome-plated bronze ball valve
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1