Merck
179728
Sigma-Aldrich
Super-Hydrid® -Lösung
1.0 M lithium triethylborohydride in THF
Synonym(e):
Lithiumtriethylborhydrid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
Li(C2H5)3BH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.94
Beilstein:
4151240
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M lithium triethylborohydride in THF
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Li/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Super-Hydride®-Lösung (Lithiumtriethylborhydrid oder LiTEBH) wird in einem weiten Bereich von Anwendungen als starkes und selektives Reduktionsmittel eingesetzt und ist ein superaktives Hydrid in der organischen Synthese.
Anwendung
LiTEBH kann auch als Reagenz für folgende Anwendungen eingesetzt werden:
  • Zur Reduktion von Alkylhaliden zu Alkanen durch Dehydrierungsreaktionen.
  • Zur stereoselektiven Reduktion von Epoxiden zu Markovnikov -Alkoholen.
  • Zur Reduktion von primären Tosylat- oder Mesylat-Alkoholen zu Kohlenwasserstoff.
  • Für reduktive Cyclisierungsreaktionen zur Herstellung nützlicher Zwischenprodukte.
  • In der Synthese von Hepta(manno-3-desoxy-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin durch Reduktion von Hepta(manno-2,3-anhydro-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin.
  • Zur Hydrodefluorierung von C-F-Bindungen unter Verwendung des Ni-Katalysators.
  • Zur Herstellung von Alkynylalkoholen aus der Spaltung von zyklischen Ketovinyl-Triflaten.
  • In der stereoselektiven Reduktion von bizyklischen Imiden, Isoquinolinen und Pyridinen.
  • Zur Herstellung von Wolfram und Molybdänhydridkomplexen.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Super-Hydride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shin Kamijo et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(19), 6499-6507 (2006-05-11)
A thorough analysis of the chemistry of vinylogous acyl triflates provides insight into important chemical processes and opens new directions in synthetic technology. Tandem nucleophilic addition/C-C bond cleaving fragmentation reactions of cyclic vinylogous acyl triflates 1 yield a variety of
Seven-coordinate hydride complexes of molybdenum and tungsten. Crystal and molecular structures of WH(Cl)(CO)2(PMe3)3
Contreras L, et al.
Organometallics, 12(10), 4228-4228 (1993)
Lithium Triethylborohydride
Zaidlewicz M, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-10 (2001)
Tetrahedron Letters, 34, 7239-7239 (1993)
Selective reductions. 32. Structural effects on the reduction of epoxides by lithium triethylborohydride. A kinetic study
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48(18), 3091-3096 (1983)