Wichtige Dokumente
227307
Natriumtriethylborhydrid -Lösung
1.0 M in toluene
Synonym(e):
Sodium triethylborate, Sodium triethylhydridoborate, Sodium triethylhydroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in toluene
Dichte
0.866 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Preparation of alcohols by hydrogenation of ketones catalyzed by an iron pincer complex
- Preparation of alkali metal boron monohydride complexes
- Coordinative substitution reactions
- Ligand exchange reactions
- Hydridic reagent
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?