Merck
225924
Sigma-Aldrich
LS-Selectrid® -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Lithium-trisiamylborhydrid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
LiB[CH(CH3)CH(CH3)2]3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].CC(C)C(C)[BH-](C(C)C(C)C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C15H34B.Li/c1-10(2)13(7)16(14(8)11(3)4)15(9)12(5)6;/h10-16H,1-9H3;/q-1;+1
InChIKey
DGIADQRDWIBVOW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Nucleophilic addition reactions
  • Conjugate reduction-initiated cyclization reactions
Rechtliche Hinweise
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)