254770
Kaliumethylxanthogenat
96%
Synonym(e):
O-Ethylxanthogensäure Kaliumsalz, Kalium O-Ethyldithiocarbonat, Kaliumxanthogenat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
SMILES String
[K+].CCOC([S-])=S
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- in synthesis of unsymmetrical sulfides via cross-coupling reaction, using recyclable CuO nanoparticles under ligand-free conditions
- as surfactant to investigate the adsorption of colloidal dye Disperse Blue 3 onto pretreated polyester fabric
- in determination of microgram amounts of cadmium in water samples by substoichiometric radiochemical method
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F
Flammpunkt (°C)
96 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?