Wichtige Dokumente
167185
Methyl-2-brompropionat
98%
Synonym(e):
(±)-2-Bromopropionic acid methyl ester, (±)-Methyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropanoic acid methyl ester, 2-Bromopropionic acid methyl ester, Methyl (±)-α-bromopropionate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
51 °C/19 mmHg (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)C(C)Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChIKey
ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?