Wichtige Dokumente
554065
Ethyl-α-bromphenylacetat
97%
Synonym(e):
α-Bromobenzeneacetic acid ethyl ester, α-Bromophenylacetic acid ethyl ester, 2-Bromo-2-phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl (±)-α-bromobenzeneacetate, Ethyl 2-bromo-2-phenylacetate, Ethyl 2-bromophenylacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D >1.5390 (lit.)
bp
89-92 °C/0.9 mmHg (lit.)
Dichte
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
phenyl
SMILES String
CCOC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
InChIKey
BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
EBPA may be used as an initiator for the following:
- polymerization of dimethyl(methacryloyloxymethyl) phosphonate
- polymerization of methyl methacrylate (MMA)
- polymerization of trimethylolpropane triacrylate(TMPTA)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?