Wichtige Dokumente
128163
3-Brom-propionsäure-ethylester
98%
Synonym(e):
β-Bromopropionic acid ethyl ester, 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl β-bromopropionate, Ethyl 3-bromopropanoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
135-136 °C/50 mmHg (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Dichte
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
CCOC(=O)CCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?