Merck
385514
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Brom-propionsäure
99% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(Br)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.97
Beilstein:
1720261
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −25°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.470
bp
78 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
1.696 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChIKey
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
Anwendung
Used for the direct enantiomeric assay of carboxylic acids by proton NMR.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Asymmetry, 3, 25-25 (1992)