Merck
18165
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Brom-propionsäure
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.97
Beilstein:
1720262
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +26±2°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.475
Dichte
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChIKey
MONMFXREYOKQTI-UWTATZPHSA-N
Vorsicht
kann sich beim Lagern bräunlich verfärben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)