Wichtige Dokumente
248401
Magnesium-methylcarbonat -Lösung
2.0 M in DMF
Synonym(e):
MMC, Methoxymagnesium-methylcarbonat, Methyl-methoxymagnesiumcarbonat, Stile’s Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
2.0 M in DMF
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C
SMILES String
CO[Mg]OC(=O)OC
InChI
1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1
InChIKey
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger-Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?