368113
3,5-Dihydroxy-benzaldehyd
98%
Synonym(e):
α-Resorcylaldehyde (6CI)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
153-158 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-4,9-10H
InChIKey
HAQLHRYUDBKTJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- fulgide7
- 3,5-bis(undeca-4,6-diynyloxy)benzaldehyde
- 3,5-didodecyloxybenzaldehyde
- 1′-methyl-1′,5′-dihydro-2′-(3,5-bis(undeca-4,6-diynyloxy)phenyl)-1H-pyrrolo[3′,4′:1,9](C60-Ih)[5,6]fullerene (F2D)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable