Wichtige Dokumente
215147
Calcium
granular, 99%
Synonym(e):
Calcium atom, Calcium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
granular
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
850 °C (lit.)
Dichte
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ca]
InChI
1S/Ca
InChIKey
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Quality assured - made from high-quality raw materials and produced under strict manufacturing standards to ensure consistent performance.
- Easier to handle and store - in comparison to powder, the granular form ensures higher stability during storage and handling of materials.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
215147-5G | 4061838773456 |
215147-100G | 4061838252500 |
215147-500G | 4061838773449 |